Learn More
LiCl saturado en solución de electrolito de ácido acético glacial, SI Analytics™
Código de producto. 10777101 Tienda SI Analytics Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
Tamaño de la unidad:
250 ml
10777101 250 mL 250 ml
1 options
Código de producto. 10777101
Marca: SI Analytics 285138324
El LiCI saturado en solución de electrolitos de ácido acético glacial SI Analytic™ se utiliza en la aplicación y preparación de soluciones electrolíticas.
  • Pictogramas de peligro: GHS02, GHS05, GHS07
  • GHS02 Materiales inflamables: Líquidos y vapores inflamables H226
  • Corrosión GHS05: H314 Causa quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves, H318 Provoca lesiones oculares graves
  • GHS07: H312 Nocivo en contacto con la piel, H332 Nocivo en caso de inhalación
  • Consejos de prudencia: P280Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. P303+P361+P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse. P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. P309+P311 EN CASO DE exposición o malestar: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico. P301+P330+P331 EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca. NO inducir el vómito.
  • Los vapores pueden formar una mezcla explosiva con aire con una temperatura superior a los 40 °C
  • Absorber con material aglutinante de líquidos (arena, diatomita, aglutinantes ácidos, aglutinantes universales, aserrín)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
CAS CAS: 64-19-7, CAS: 7447-41-8
Punto de fusión 16°C
Punto de ebullición 119°C
Color Incolora
Densidad 1.09g/cm3
Concentración 0.1M.
Cantidad 250 mL
Tipo de solución Solución de electrolitos
Olor Pungent
Presión de vapor 16hPa
Información de solubilidad Completamente miscible en agua
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • ácido acético glacial, saturado con cloruro de litio
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P311-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico/.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: acetic acid, lithiumchloride