Learn More
LiCl saturado en solución de electrolito de etanol, SI Analytics™
Código de producto. 10171931 Tienda SI Analytics Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 ml
Tamaño de la unidad:
250 ml
10171931 250 ml 250 ml
1 options
Código de producto. 10171931 Proveedor SI Analytics N.º de proveedor 285138308
El LiCI saturado en solución de electrolitos de etanol SI Analytic™ se utiliza en la aplicación y preparación de soluciones electrolíticas.
  • Clasificación según el Reglamento (CE) n.º 1272/2008: GHS02 Materiales inflamables
  • Inflamable Liq. 2 líquidos y vapores muy inflamables H225
  • Mantener alejado del calor, las superficies calientes, las chispas, las llamas y otras fuentes de ignición
  • Información sobre protección contra incendios y explosiones: Mantener alejado de fuentes de ignición y superficies calientes. Protección contra las cargas electrostáticas. Use zapatos con suelas conductoras. Los vapores pueden combinarse con el aire para formar una mezcla explosiva. Pueden formarse mezclas inflamables de gas y aire en recipientes vacíos.
  • Almacenar alejado de agentes oxidantes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
CAS CAS: 64-17-5, CAS: 7447-41-8
Punto de fusión −115°C
Punto de ebullición 425°C
Color Incolora
Densidad 0.8g/cm3
Concentración 0.1 M
pH 7
Cantidad 250 ml
Tipo de solución Solución de electrolitos
Olor Alcohol-like
Envase Frasco DURAN™
Presión de vapor 59hPa
Información de solubilidad Completamente miscible en agua
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Etanol, saturado con cloruro de litio
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol, lithium chloride