Learn More
Liquenina, ≥ 95 %, para análisis de HPLC, MP Biomedicals™
Product Code. 11413422 Shop All MP Biomedicals Products
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Unit Size:
1 g
Product Code. Cantidad unitSize
11413422 1 g 1 g
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11413422 Supplier MP Biomedicals Supplier No. 0215523101
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Specifications
Nombre del producto químico o material Lichenan
Nombre de nota For HPLC analysis
CAS 1402-10-4
Color Gris
Fórmula molecular C6H10O5
Cantidad 1 g
Sinónimo lichenin, 2s,3r,4r-2-hydroxymethyl-3,4-dihydro-2h-pyran-3,4,5-triol, licheningehalt
Clave InChI CXKKSSKKIOZUNR-ZLUOBGJFSA-N
SMILES C1=C(C(C(C(O1)CO)O)O)O
Nombre IUPAC (2S,3R,4R)-2-(hidroximetil)-3,4-dihidro-2H-piran-3,4,5-triol
Peso molecular (g/mol) 162.141
PubChem CID 439241
Formula Weight (peso de la fórmula) 488.442
Porcentaje de pureza ≥95%
Forma física Polvo