missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Elpro Messtechnik™ LIBERO Te1-P PDF Logger

Código de producto. 11913456
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
De -200 °C a +200 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) unitSize
11913456 De -200 °C a +200 °C cada uno
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11913456

Marca: Elpro Messtechnik™ 800019

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.

Solicite el precio de este artículo aquí.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Registrador de temperatura Libero
• En opción, el software de explotación Elprolog Análisis permite analizar los datos en detalle

Especificaciones

Tipo Datalogger, PDF
Material ABS plastic
Para utilizar con (equipo) External Pt100 Probe
Exactitud (temperatura) ±0.3°C [-10.0° to +25.0°C]; ±0.5°C [-200.0° to -10.1°C; +25.1° to +200.0°C]
Intervalo de temperatura (métrico) De -200 °C a +200 °C
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 102 x 40 x 19 mm
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.