Learn More
LHX2 Monoclonal Antibody (OTI3D3), TrueMAB™, OriGene
Código de producto. 17513274
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
17513274 100 μL 100 microlitros
17533274 30 μL 30 microlitros
2 options
Código de producto. 17513274
Marca: Origene Technologies TA810302
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Mouse Monoclonal Antibody
This gene encodes a protein belonging to a large protein family, members of which carry the LIM domain, a unique cysteine-rich zinc-binding domain. The encoded protein may function as a transcriptional regulator. The protein can recapitulate or rescue phenotypes in Drosophila caused by a related protein, suggesting conservation of function during evolution.
Especificaciones
Antígeno LHX2
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI3D3
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica LHX2
N.º de referencia del gen P50458
Alias de gen LH2, hLhx2
Símbolos de los genes LHX2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombit protein fragment corresponding to amino acids 220-406 of human LHX2 produced in E.coli.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9355
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1