Learn More
Gibco™ Medio basal LHC (1X)
Descripción
Los medios sin suero LHC son los productos más utilizados para el cultivo de células epiteliales bronquiales. Para una máxima flexibilidad y comodidad, ofrecemos estos productos con o sin suplementación.
Medio basal LHC (1X), aplicaciones líquidas
:
Formulado para el crecimiento de células epiteliales bronquiales con suplementos adicionales.
Condiciones de almacenamiento recomendadas:
De 2 ° a 8 °C.
Vida útil:
12 meses
Uso previsto
Uso exclusivo en investigación
Medio LHC-8 y medio LHC-9
Aplicaciones:
Diseñado específicamente para el crecimiento de células epiteliales bronquiales, como IB3-1, S9 y C38, BEAS-2B, BZR, BBM, Het-1A, NHBE (células epiteliales bronquiales humanas normales) y BBE (células epiteliales bronquiales bovinas) para el asma, la alergia, el cáncer de pulmón, la fibrosis quística, la investigación pulmonar y del cáncer de esófago sin necesidad de suplementos adicionales.
Pruebas de rendimiento y calidad:
Pruebas de rendimiento en un ensayo de crecimiento con células BEAS-2B.
Condiciones de almacenamiento recomendadas:
-5° C a -20 °C.
Uso previsto
Uso exclusivo en investigación
Referencias:
Pawliczak R., et. al. (2001) J Biol Chem 276, 44613. Zhao Y.L., et. al. (2000) Carcinogenesis 21, 2005. Liu X., et. al. (1998) Am J Physiol 274, L58. Hei T.K., et. al. (1997) Environ Health Perspect 105, 1085. Lechner J.F., and LaVeck, M.A. (1985) J Tissue Cult Methods 9, 43.
Medio basal LHC (1X), aplicaciones líquidas
:
Formulado para el crecimiento de células epiteliales bronquiales con suplementos adicionales.
Condiciones de almacenamiento recomendadas:
De 2 ° a 8 °C.
Vida útil:
12 meses
Uso previsto
Uso exclusivo en investigación
Medio LHC-8 y medio LHC-9
Aplicaciones:
Diseñado específicamente para el crecimiento de células epiteliales bronquiales, como IB3-1, S9 y C38, BEAS-2B, BZR, BBM, Het-1A, NHBE (células epiteliales bronquiales humanas normales) y BBE (células epiteliales bronquiales bovinas) para el asma, la alergia, el cáncer de pulmón, la fibrosis quística, la investigación pulmonar y del cáncer de esófago sin necesidad de suplementos adicionales.
Pruebas de rendimiento y calidad:
Pruebas de rendimiento en un ensayo de crecimiento con células BEAS-2B.
Condiciones de almacenamiento recomendadas:
-5° C a -20 °C.
Uso previsto
Uso exclusivo en investigación
Referencias:
Pawliczak R., et. al. (2001) J Biol Chem 276, 44613. Zhao Y.L., et. al. (2000) Carcinogenesis 21, 2005. Liu X., et. al. (1998) Am J Physiol 274, L58. Hei T.K., et. al. (1997) Environ Health Perspect 105, 1085. Lechner J.F., and LaVeck, M.A. (1985) J Tissue Cult Methods 9, 43.
Especificaciones
Especificaciones
| Línea de células | Células epiteliales bronquiales, IB3-1, S9, C38, BEAS-2B, BZR, BBM, Het-1A, NHBE (células epiteliales bronquiales humanas normales), BBE (células epiteliales bronquiales bovinas) |
| Tipo de célula | Células epiteliales (bronquiales) |
| Clasificación | Sin suero |
| Concentración | 1 X |
| Formulario | Líquido |
| Tipo de producto | Medio basal LHC |
| Esterilidad | Estéril con filtro |
| Con aditivos | Bajo nivel de glucosa, Glutamina, Rojo de fenol, Piruvato sódico |
| Cantidad | 1000 mL |