missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

LGTN Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. p-7204700 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16830774 20 μL 20 microlitros
16820774 150 μL 150 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16830774

Marca: Proteintech 128401AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

This gene encodes a translation initiation factor involved in the recruitment and delivery of aminoacyl-tRNAs to the P-site of the eukaryotic ribosome in a GTP-independent manner. This gene was previously referred to as ligatin, but is now known to localize to the cytoplasm and localize and function with translation factors. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.

Especificaciones

Antígeno LGTN
Aplicaciones Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.13 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica EIF2D
N.º de referencia del gen P41214, Q5PPG7, Q61211
Alias de gen EIF2D, HCA56, LGTN, ligatin
Símbolos de los genes Eif2d
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno LGTN Fusion Protein Ag3579
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 16865, 1939, 498225
Especies diana Human, Rat, Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.