missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

LGR5 Monoclonal Antibody (OTI8C9), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17578161
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17578161 30 μL 30 microlitros
17558161 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17578161 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA502949S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.

Solicite el precio de este artículo aquí.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

LGR5 Monoclonal antibody specifically detects LGR5 in Human samples. It is validated for Western Blot

Especificaciones

Antígeno LGR5
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI8C9
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica Lgr5
N.º de referencia del gen O75473
Alias de gen Fex; follicle expressed hormone; G protein-coupled receptor 49; GPR49; GPR67; G-protein coupled receptor 49; G-protein coupled receptor 67; G-protein coupled receptor HG38; GRP49; HG38; leucine rich repeat containing G protein coupled receptor 5; leucine rich repeat containing G protein-coupled receptor 5; leucine-rich repeat containing G protein-coupled receptor 5; leucine-rich repeat-containing G protein-coupled receptor 5; leucine-rich repeat-containing G-protein coupled receptor 5; Lgr5; orphan G protein-coupled receptor HG38; orphan G-protein coupled receptor FEX
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 250-550 of human LGR5 produced in 293T Cell.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8549
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.