Learn More
LGMN Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 1F2B12, Proteintech
Código de producto. p-7223638 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16889385 20 μL 20 microlitros
16879385 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 16889385
Marca: Proteintech 670171IG20UL
Mouse Monoclonal Antibody
The LGMN antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human LGMN. This antibody recognizes human antigen. The LGMN antibody has been validated for the following applications: IHC, WB, ELISA analysis.
Especificaciones
Antígeno LGMN
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 1F2B12
Concentración 960 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Especie del huésped Mouse
Cantidad 20 μL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5641
Especies diana Human
Isotype IgG1