Learn More
LGALS9 Monoclonal Antibody (OTI21B5), TrueMAB™, OriGene
Código de producto. p-200013943
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17595613 30 μL 30 microlitros
17575613 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17595613 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA805627S
Mouse Monoclonal Antibody
LGALS9 Monoclonal antibody specifically detects LGALS9 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Especificaciones
Antígeno LGALS9
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI21B5
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica RB1
N.º de referencia del gen P06400
Alias de gen 36 kDa beta-galactoside-binding lectin; AA407335; AI194909; AI265545; ecalectin; Gal9; gal-9; galectin 9; Galectin9; galectin-9; HOM HD 21; HUAT; Lectin galactose binding soluble 9 (Galectin-9); lectin, galactose binding, soluble 5; lectin, galactose binding, soluble 9; Lectin, galactose binding, soluble 9 (Galectin-9); lectin, galactoside binding soluble 9; lectin, galactoside-binding, soluble, 9; LGALS35; Lgals5; LGALS9; LGALS9A; tumor antigen HOM-HD-21; UAT; urate transporter/channel; urate transporter/channel protein
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 309-590 of human RB1 produced in E.coli.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5925
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG2a
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.