missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
LGALS9 Monoclonal Antibody (OTI21B5), TrueMAB™, OriGene
Descripción
LGALS9 Monoclonal antibody specifically detects LGALS9 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | LGALS9 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | OTI21B5 |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide |
| génica | RB1 |
| N.º de referencia del gen | P06400 |
| Alias de gen | 36 kDa beta-galactoside-binding lectin; AA407335; AI194909; AI265545; ecalectin; Gal9; gal-9; galectin 9; Galectin9; galectin-9; HOM HD 21; HUAT; Lectin galactose binding soluble 9 (Galectin-9); lectin, galactose binding, soluble 5; lectin, galactose binding, soluble 9; Lectin, galactose binding, soluble 9 (Galectin-9); lectin, galactoside binding soluble 9; lectin, galactoside-binding, soluble, 9; LGALS35; Lgals5; LGALS9; LGALS9A; tumor antigen HOM-HD-21; UAT; urate transporter/channel; urate transporter/channel protein |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?