missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

LGALS9 Monoclonal Antibody (OTI1G3), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17565493
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17565493 30 μL 30 microlitros
17545493 100 μL 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17565493

Marca: Origene Technologies TA805531S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

LGALS9 Monoclonal antibody specifically detects LGALS9 in Human samples. It is validated for Western Blot

Especificaciones

Antígeno LGALS9
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1G3
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica Procr
N.º de referencia del gen Q9UNN8
Alias de gen 36 kDa beta-galactoside-binding lectin; AA407335; AI194909; AI265545; ecalectin; Gal9; gal-9; galectin 9; Galectin9; galectin-9; HOM HD 21; HUAT; Lectin galactose binding soluble 9 (Galectin-9); lectin, galactose binding, soluble 5; lectin, galactose binding, soluble 9; Lectin, galactose binding, soluble 9 (Galectin-9); lectin, galactoside binding soluble 9; lectin, galactoside-binding, soluble, 9; LGALS35; Lgals5; LGALS9; LGALS9A; tumor antigen HOM-HD-21; UAT; urate transporter/channel; urate transporter/channel protein
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 1-210of human PROCR produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10544
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.