missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
LGALS9 Monoclonal Antibody (OTI1G3), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Origene Technologies TA805531
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
The galectins are a family of beta-galactoside-binding proteins implicated in modulating cell-cell and cell-matrix interactions. The protein encoded by this gene is an S-type lectin. It is overexpressed in Hodgkin′s disease tissue and might participate in the interaction between the H&RS cells with their surrounding cells and might thus play a role in the pathogenesis of this disease and/or its associated immunodeficiency. Multiple alternatively spliced transcript variants have been found for this gene.Especificaciones
| LGALS9 | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
| O00182 | |
| LGALS9 | |
| Full length human recombit protein of human LGALS9 produced in HEK293T cell. | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG2a |
| Western Blot | |
| OTI1G3 | |
| Unconjugated | |
| LGALS9 | |
| HUAT, LGALS9A | |
| Mouse | |
| Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 3965 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| Liquid |
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido