missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

LGALS3BP Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16842285 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16842285 20 μL 20 microlitros
16832285 150 μL 150 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16842285 Proveedor Proteintech N.º de proveedor 233071AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

The galectins are a family of beta-galactoside-binding proteins implicated in modulating cell-cell and cell-matrix interactions. LGALS3BP has been found elevated in the serum of patients with cancer and in those infected by the human immunodeficiency virus (HIV). It appears to be implicated in immune response associated with natural killer (NK) and lymphokine-activated killer (LAK) cell cytotoxicity. Using fluorescence in situ hybridization the full length 90K cDNA has been localized to chromosome 17q25. The native protein binds specifically to a human macrophage-associated lectin known as Mac-2 and also binds galectin 1.

Especificaciones

Antígeno LGALS3BP
Aplicaciones Western Blot, Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.28 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica LGALS3BP
N.º de referencia del gen Q07797, Q08380
Alias de gen 90K, BTBD17B, Galectin 3 binding protein, LGALS3BP, M2BP, Mac 2 binding protein, MAC 2 BP, MAC2BP, Tumor associated antigen 90K
Símbolos de los genes Lgals3bp
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno LGALS3BP Fusion Protein Ag19700
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 19039, 3959
Especies diana Mouse, Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.