Learn More
LGALS3BP Mouse anti-Human, CoraLite 594, Clone: 2D8E11, Proteintech
Código de producto. 17721409 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
17721409 100 μL 100 microlitros
17731409 20 μL 20 microlitros
2 options
Código de producto. 17721409
Marca: Proteintech CL59460066100UL
Mouse Monoclonal Antibody
LGALS3BP Monoclonal antibody specifically detects LGALS3BP in Human samples. It is validated for IF
Especificaciones
Antígeno LGALS3BP
Aplicaciones Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon 2D8E11
Concentración 2000 μg/mL
Conjugado CoraLite 594
Formulación PBS with 50% Glycerol, 0.05% Proclin300, 0.5% BSA, pH 7.3.
N.º de referencia del gen BC113114
Especie del huésped Mouse
Método de purificación Protein A purification
Cantidad 100 μL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3959
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2b