Learn More
LGALS3BP Mouse anti-Human, CoraLite 488, Clone: 2D8E11, Proteintech
Código de producto. 17711279 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17711279 100 μL 100 microlitros
17721279 20 μL 20 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17711279 Proveedor Proteintech N.º de proveedor CL48860066100UL
Mouse Monoclonal Antibody
LGALS3BP Monoclonal antibody specifically detects LGALS3BP in Human samples. It is validated for IF
Especificaciones
Antígeno LGALS3BP
Aplicaciones Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon 2D8E11
Concentración 2000 μg/mL
Conjugado CoraLite 488
Formulación PBS with 50% Glycerol, 0.05% Proclin300, 0.5% BSA, pH 7.3.
N.º de referencia del gen BC011731
Especie del huésped Mouse
Método de purificación Protein A purification
Cantidad 100 μL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3959
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2b