Learn More
LGALS3BP Mouse anti-Human, CoraLite 488, Clone: 2D8E11, Proteintech
Código de producto. 17721279 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
17721279 20 μL 20 microlitros
17711279 100 μL 100 microlitros
2 options
Código de producto. 17721279
Marca: Proteintech CL4886006620UL
Mouse Monoclonal Antibody
LGALS3BP Monoclonal antibody specifically detects LGALS3BP in Human samples. It is validated for IF
Especificaciones
Antígeno LGALS3BP
Aplicaciones Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon 2D8E11
Concentración 2000 μg/mL
Conjugado CoraLite 488
Formulación PBS with 50% Glycerol, 0.05% Proclin300, 0.5% BSA, pH 7.3.
N.º de referencia del gen BC015642
Especie del huésped Mouse
Método de purificación Protein A purification
Cantidad 20 μL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3959
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2b