missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

LGALS3BP Monoclonal Antibody (OTI1F8), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17569321
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17569321 30 μL 30 microlitros
17549321 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17569321 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA503454S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.

Solicite el precio de este artículo aquí.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

LGALS3BP Monoclonal antibody specifically detects LGALS3BP in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Western Blot

Especificaciones

Antígeno LGALS3BP
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1F8
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica LGALS3BP
N.º de referencia del gen Q08380
Alias de gen 90K; basement membrane autoantigen p105; BTBD17B; CyCAP; Cyp-C-associated protein; galectin 3 binding protein; galectin-3-binding protein; gp90; L3 antigen; Lectin; lectin galactoside-binding soluble 3 binding protein; lectin galactoside-binding soluble 3-binding protein; lectin, galactoside binding soluble 3 binding protein; lectin, galactoside-binding, soluble, 3 binding protein; Lgals3bp; M2BP; mac-2 BP; mac-2-binding protein; MAC2BP; MAC-2BP; MAC-2-BP; mama; peptidylprolyl isomerase C-associated protein; Ppicap; Protein 90K; Protein MAMA; serum protein 90K; similar to Galectin-3 binding protein precursor (Lectin galactoside-binding soluble 3 binding protein) (Mac-2 binding protein) (Mac-2 BP) (MAC2BP) (Tumor-associated antigen 90K); TANGO10B; transport and golgi organization 10 homolog B; tumor-associated antigen 90K
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 19-300 of human LGALS3BP produced in E.coli.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3959
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.