missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

LGALS3BP Monoclonal Antibody (OTI1F8), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17549321
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17549321 100 μL 100 microlitros
17569321 30 μL 30 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17549321 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA503454

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.

Solicite el precio de este artículo aquí.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

The galectins are a family of beta-galactoside-binding proteins implicated in modulating cell-cell and cell-matrix interactions. LGALS3BP has been found elevated in the serum of patients with cancer and in those infected by the human immunodeficiency virus (HIV). It appears to be implicated in immune response associated with natural killer (NK) and lymphokine-activated killer (LAK) cell cytotoxicity. Using fluorescence in situ hybridization the full length 90K cDNA has been localized to chromosome 17q25. The native protein binds specifically to a human macrophage-associated lectin known as Mac-2 and also binds galectin 1.

Especificaciones

Antígeno LGALS3BP
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1F8
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica LGALS3BP
N.º de referencia del gen Q08380
Alias de gen 90K, BTBD17B, CyCAP, M2BP, MAC-2-BP, TANGO10B, gp90
Símbolos de los genes LGALS3BP
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombit protein fragment corresponding to amino acids 19-300 of human LGALS3BP produced in E.coli.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3959
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.