missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

LGALS3 Monoclonal Antibody (OTI7G9), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17524243
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
30 μL
Tamaño de la unidad:
30 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17524243 30 μL 30 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17524243 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA804612S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.

Solicite el precio de este artículo aquí.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

LGALS3 Monoclonal antibody specifically detects LGALS3 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)

Especificaciones

Antígeno LGALS3
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon OTI7G9
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica ERBB4
N.º de referencia del gen Q15303
Alias de gen 35 kDa lectin; advanced glycation end-product receptor 3; AGE-R3; beta-galactosides-binding lectin; carbohydrate-binding protein 35; CBP 35; CBP30; CBP-30; CBP35; epsilon BP; gal3; gal-3; galactose-specific lectin 3; Galactoside-binding protein; GALBP; galectin 3; Galectin3; galectin-3; GALIG; GBP; IgE binding protein; igE-binding protein; L-29; L31; L-31; L-34; L-34 galactoside-binding lectin; Laminin-binding protein; lectin galactoside-binding soluble 3; lectin galactoside-binding soluble 3 protein; lectin L-29; lectin, galactose binding, soluble 3; lectin, galactoside binding soluble 3; lectin, galactoside-binding, soluble, 3; lectin, galactoside-binding, soluble, 3 (galectin 3); LGALS2; Lgals3; MAC2; Mac-2; Mac-2 antigen
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 992-1308 of human ERBB4 produced in E.coli.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2066
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.