missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
LGALS3 Monoclonal Antibody (OTI1A1), TrueMAB™, OriGene
Descripción
Galactose-specific lectin which binds IgE. May mediate with the alpha-3, beta-1 integrin the stimulation by CSPG4 of endothelial cells migration. Together with DMBT1, required for terminal differentiation of columnar epithelial cells during early embryogenesis. In the nucleus: acts as a pre-mRNA splicing factor. Involved in acute inflammatory responses including neutrophil activation and adhesion, chemoattraction of monocytes macrophages, opsonization of apoptotic neutrophils, and activation of mast cells.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | LGALS3 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | OTI1A1 |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide |
| génica | LGALS3 |
| N.º de referencia del gen | P17931 |
| Alias de gen | CBP35, GAL3, GALBP, GALIG, L31, LGALS2, MAC2 |
| Símbolos de los genes | LGALS3 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?