missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

LGALS3 Monoclonal Antibody (OTI1A1), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17515902
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17515902 30 μL 30 microlitros
17595892 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17515902 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA506401S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.

Solicite el precio de este artículo aquí.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

LGALS3 Monoclonal antibody specifically detects LGALS3 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot

Specifications

Antígeno LGALS3
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1A1
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica LGALS3
N.º de referencia del gen P17931
Alias de gen 35 kDa lectin; advanced glycation end-product receptor 3; AGE-R3; beta-galactosides-binding lectin; carbohydrate-binding protein 35; CBP 35; CBP30; CBP-30; CBP35; epsilon BP; gal3; gal-3; galactose-specific lectin 3; Galactoside-binding protein; GALBP; galectin 3; Galectin3; galectin-3; GALIG; GBP; IgE binding protein; igE-binding protein; L-29; L31; L-31; L-34; L-34 galactoside-binding lectin; Laminin-binding protein; lectin galactoside-binding soluble 3; lectin galactoside-binding soluble 3 protein; lectin L-29; lectin, galactose binding, soluble 3; lectin, galactoside binding soluble 3; lectin, galactoside-binding, soluble, 3; lectin, galactoside-binding, soluble, 3 (galectin 3); LGALS2; Lgals3; MAC2; Mac-2; Mac-2 antigen
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human LGALS3 produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3958
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Show More Show Less
Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.