missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ LFG Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 12898442
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
12898442 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 12898442

Marca: Invitrogen™ PA520311

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

A suggested positive control is EL4 cell lysate. PA5-20311 can be used with blocking peptide PEP-0431.

LFG, a seven transmembrane spanning protein, is a recently identified member of a family whose members can inhibit apoptotic cell death induced by Fas receptor. LFG is a human homolog of rat NMP35 and consists of a conserved transmembrane domain and a small cytoplasmic domain. Reports have shown that LFG protects the cell from Fas-mediated neuronal cell death in a novel way. LFG binds to Fas receptor but doesn't have any effect in reducing Fas expression or decreasing the ability of FADD binding to the receptor. Furthermore, LFG doesn't protect the cells from TNF-alpha mediated cell death process. Although LFG is ubiquitously expressed, Northern blot analysis detected an increased expression in hippocampus and other neural tissues, suggesting a protective role in neurodegenerative diseases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno LFG
Aplicaciones Immunohistochemistry, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.02% sodium azide
génica FAIM2
N.º de referencia del gen O88407, Q8K097, Q9BWQ8
Alias de gen 2900002L20Rik; FAIM2; Fas apoptotic inhibitory molecule 2; fas apoptotic inhibitory molecule 2; protein lifeguard 2; Kiaa0950; Lfg; LFG2; lifeguard; neural membrane protein 35; NGP35; NMP25; Nmp35; protein lifeguard; protein lifeguard 2; TMBIM2; transmembrane BAX inhibitor motif-containing protein 2
Símbolos de los genes FAIM2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A 16 amino acid synthetic peptide from near the amino terminus of human FAIM2.
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 23017, 246274, 72393
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Maintain refrigerated at 2-8°C for up to 3 months. For long term storage store at -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.