Learn More
Invitrogen™ Levonorgestrel (LNG) Competitive ELISA Kit
Código de producto. 15924224
Click to view available options
Cantidad:
10 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 96
Código de producto. 15924224
Marca: Invitrogen™ EIALNGC
Includes
Placas prerecubiertas, patrón, anticuerpo detector, conjugado con HRP, tampón de ensayo, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa y hoja de datos técnicos específicos del lote.
ELISA
The Levonorgestrel (LNG) ELISA quantitates LNG in serum,plasma,urine,dried fecal extracts,saliva,milk,or cell culture medium.
Principle of the method
The Levonorgestrel (LNG) Competitive ELISA research-use-only kit is designed to quantitatively measure levonorgestrel present in serum,plasma,saliva,urine,dried fecal samples,milk,and tissue culture media samples. This kit measures total LNG in extracted serum,plasma,milk and fecal samples. A levonorgestrel stock solution is provided to generate a standard curve for the assay and all samples should be read off the standard curve. Standards or diluted samples are pipetted into a clear microtiter plate coated with an antibody to capture rabbit antibodies. A levonorgestrel-peroxidase conjugate is added to the standards and samples in the wells. The binding reaction is initiated by the addition of a rabbit polyclonal antibody to levonorgestrel to each well. After a 1-hour incubation the plate is washed and substrate is added. The substrate reacts with the bound levonorgestrel-peroxidase conjugate. After a short incubation,the reaction is stopped and the intensity of the generated color is detected in a microtiter plate reader capable of measuring at 450 nm.
Rigorous validation
Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity,specificity,precision,and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
El levonorgestrel (4-estren-17alfa-etinil-18-homo-17beta-ol-3-una (GNL) es un análogo esteroide sintético.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Intervalo del ensayo 6,25-200 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 2,2 pg
Descripción Kit de ELISA competitivo de levonorgestrel (LNG)
ensayo Ensayo multiplex en la plataforma Luminex
Conjugado Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Método de detección Fluorescencia
Tipo de producto Kit de ELISA
Familia de proteínas Hormona esteroide sintética
Tipo de muestra Extracto fecal, Leche, Plasma, Saliva, Suero, Sobrenadante, Orina, Agua
Suficiente para 96 ensayos
Especies diana Humano
Para utilizar con (aplicación) ELISA, ensayos de proteínas, ensayos de actividad, biología de proteínas, biología reproductiva, inflamación, estrés oxidativo, metabolismo, señalización celular, epigenética, hematología, daños del ADN, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de hormonas esteroideas
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
CV interensayo 9,1%
CV intraensayo 9 %
Contenido del kit Placa de 96 pocillos recubiertos previamente, Estándar, Concentrado de diluyente de ensayo, Anticuerpo de detección conjugado con HRP, Tampón de lavado, Cromógeno, Solución de parada, Cubiertas adhesivas para placas
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 96 pruebas
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Biología reproductiva
Volumen de muestra Extracto fecal, 100 μl; leche, 100 μl; plasma, 100 μl; saliva, 50 μl; suero, 100 μl; sobrenadante, 100 μl; orina, 25 μl; agua, 100 μl
Requisitos de almacenamiento -20 °C
Objetivo Productos químicos
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 1 h 30 min