missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Levomefolic acid, MedChemExpress

Código de producto. 16422307
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16422307 50 mg 50 miligramos
16446168 10 mg 10 miligramos
16428767 5 mg 5 miligramos
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16422307

Marca: Medchem Express HY14781

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Levomefolic acid (5-MTHF) is an orally active, brain-penetrant natural active form of folic acid and is one of the most widely used folic acid food supplements.

Levomefolic acid (5-MTHF) is an orally active, brain-penetrant natural active form of folic acid and is one of the most widely used folic acid food supplements.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Levomefolic acid
Forma física Solid
CAS 31690-09-2
Color Amarillo claro
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H25N7O6
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Sinónimo 5-MTHF
Información de solubilidad H2O : 5 mg/mL (10.88 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 1 mg/mL (2.18 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)CC[C@@H](C(O)=O)NC(C1=CC=C(NC[C@@H]2N(C)C3=C(NC(N)=NC3=O)NC2)C=C1)=O
Peso molecular (g/mol) 459.46
Formula Weight (peso de la fórmula) 459.46
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.