missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Levodropropizine, MedChemExpress

Código de producto. 16414637
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16414637 50 mg 50 miligramos
16448826 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16414637 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1895

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Levodropropizine (DF-526) is a histamine receptor inhibitor, Levodropropizine is an effective and very well tolerated peripheral antitussive drug.

Levodropropizine (DF-526) is a histamine receptor inhibitor, Levodropropizine is an effective and very well tolerated peripheral antitussive drug.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Levodropropizine
CAS 99291-25-5
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C13H20N2O2
Cantidad 50 mg
Sinónimo (S)-(-)-Dropropizine DF-526
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (211.59 mM) ∣H2O : 10 mg/mL (42.32 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC[C@@H](O)CN1CCN(C2=CC=CC=C2)CC1
Peso molecular (g/mol) 236.31
Formula Weight (peso de la fórmula) 236.31
Porcentaje de pureza 99.98%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.