Learn More
Levobunolol hydrochloride, MedChemExpress
Descripción
Levobunolol (l-Bunolol) hydrochloride is a potent and nonselective β-adrenergic receptor antagonist. Levobunolol hydrochloride is an ocular hypotensive agent and lowers mean intraocular pressure (IOP). Levobunolol hydrochloride can be used for glaucoma and superior oblique myokymia (SOM) research.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Levobunolol hydrochloride |
| CAS | 27912-14-7 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C17H26ClNO3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | l-Bunolol hydrochloride |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 62.5 mg/mL (190.64 mM) ∣H2O : 50 mg/mL (152.51 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C1CCCC2=C1C=CC=C2OC[C@@H](O)CNC(C)(C)C.[H]Cl |
| Peso molecular (g/mol) | 327.85 |
| Mostrar más |