Learn More
Biodesign™ Plataforma niveladora G201
Descripción
Tapa superior de acrílico de 10 mm de grosor con tres patas metálicas cromadas ajustables individualmente y un nivel de ojo de buey fácil de leer en la parte superior. Garantiza una superficie nivelada para el vertido y desplazamiento de geles de poliacrilamida y agarosa.
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Cuenta con una superficie nivelada para el vertido de geles de electroforesis |
| Tipo | Plataforma niveladora |
| Incluye | Tres pies metálicos cromados ajustables de manera individual y un nivel de ojo de buey fácil de leer |
| Material | Acrílico |
| Forma | Cuadrada |
| Tamaño | 20 x 20 cm (8 x 8 in) |
| Grosor (imperial) | 0,4 in |
| Grosor (métrico) | 1 cm |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 20 x 20 x 1 cm |
| Longitud (imperial) | 8 in |
| Mostrar más |