missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Levcromakalim, MedChemExpress

Código de producto. 16436008
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16436008 10 mg 10 miligramos
16462147 50 mg 50 miligramos
16408627 5 mg 5 miligramos
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16436008

Marca: Medchem Express HY14255

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Levcromakalim ((-)-Cromakalim) is an ATP-sensitive K+ channel (KATP) activator.

Levcromakalim ((-)-Cromakalim) is an ATP-sensitive K+ channel (KATP) activator.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Levcromakalim
CAS 94535-50-9
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H18N2O3
Cantidad 10 mg
Sinónimo (-)-Cromakalim BRL 38227
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (174.62 mM)
SMILES CC(O1)(C)[C@@H](O)[C@H](N2CCCC2=O)C3=C1C=CC(C#N)=C3
Peso molecular (g/mol) 286.33
Formula Weight (peso de la fórmula) 286.33
Porcentaje de pureza 99.84%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.