Learn More
Thermo Scientific Chemicals Clorhidrato de levamisol, 99+ %
Código de producto. p-3736783 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
Código de producto. 10666202
Marca: Thermo Scientific Chemicals 187870100
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 16595-80-5 | C11H12N2S·ClH | 240.76 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16595-80-5
Fórmula molecular C11H12N2S·ClH
Peso molecular (g/mol) 240.76
Número MDL MFCD00012675
Clave InChI LAZPBGZRMVRFKY-HNCPQSOCSA-N
Sinónimo levamisole hydrochloride, levamisole hcl, ergamisol, tramisol, tramisole, decaris, --tetramisole hydrochloride, niratic hydrochloride, ascaridil, dekaris
PubChem CID 27944
ChEBI CHEBI:6433
Nombre IUPAC (6S)-6-fenil-2,3,5,6-tetrahidroimidazo[2,1-b][1,3]tiazol;clorhidrato
SMILES C1CSC2=NC(CN21)C3=CC=CC=C3.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Levamisole hydrochloride
Punto de fusión 226°C to 231°C
Color Blanco
Pérdida por secado 0.5% max. (1 g, 105°C, 4 hrs)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 10 g
Índice Merck 15, 5511
Condición de rotación específica − 127.50 (20.00°C c=5,H2O)
Rotación específica -127.5
Información de solubilidad Solubility in water: 210g/L (20°C). Other solubilities: soluble in methanol and propylene glycol,sparingly soluble in ethanol,slightly soluble in chloroform,hexane and acetone
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.76
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Levamisole hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Levamisole hydrochloride