Learn More
Thermo Scientific Chemicals Leuprolide
Código de producto. 15464569
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
5 miligramos
15464569 1 mg 1 miligramo
15454569 5 mg 5 miligramos
2 options
Código de producto. 15464569
Marca: Thermo Scientific Chemicals J62147.M¬
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Para aplicaciones de biología molecular y celular
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Método de purificación HPLC
Nombre común Leuprorelin
Formato Polvo
Para utilizar con (aplicación) Highly active luteinizing hormone releasing hormone (LHRH) agonist
Peso molecular 1209.41
Tipo de producto Leuprolide
Cantidad 1 mg
Estado normativo RUO - research use only
Secuencia [Des-Gly10, D-Leu6, Pro-NHEt9]LH-RH