Learn More
Thermo Scientific Chemicals Leuprolide
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Método de purificación | HPLC |
| Nombre común | Leuprorelin |
| Formato | Polvo |
| Para utilizar con (aplicación) | Highly active luteinizing hormone releasing hormone (LHRH) agonist |
| Peso molecular | 1209.41 |
| Tipo de producto | Leuprolide |
| Cantidad | 5 mg |
| Estado normativo | RUO - research use only |
| Secuencia | [Des-Gly10, D-Leu6, Pro-NHEt9]LH-RH |