Learn More
Thermo Scientific Chemicals Hemisulfato de leupeptina
Código de producto. p-7042046
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15483809 25 mg 25 miligramos
15493809 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15483809 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J61188.MB
Solicitar formato a granel o personalizado
Inhibidor de proteasa reversible que inhibe la catepsina B, la calpaína y la tripsina
Reversible protease inhibitor, which inhibits cathepsin B, calpain and trypsinPharmaceutical composition containing leupeptin hemisulfate is used as an anti-malarial agent. It is employed in the treatment of noise-induced hearing loss. It also protects the heart from myocardial stunning. Further, it is used to inhibit serine, cysteine proteases, plasmin, trypsin, papain, kallikrein and cathepsin B.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
inhibidor de proteasa reversible que inhibe la catepsina B, la calpaína y la tripsina La composición farmacéutica contiene hemisulfato de leupeptina, que se utiliza como agente antimalárico. Se emplea en el tratamiento de la pérdida auditiva inducida por el ruido. También protege el corazón del miocardio aturdido. Además, se utiliza para inhibir la serina, proteasas cisteínas, plasmina, tripsina, papaína, calicreína y catepsina B.
Solubilidad
soluble en agua, etanol, dimetilformamida y ácido acético.
Notas
almacénese en un lugar fresco. Incompatible con ácidos y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 103476-89-7
Fórmula molecular C20H39N6O4+
Especificaciones
Color Blanco
Tipo de producto Leupeptina
Formula Weight (peso de la fórmula) 475,59
Solubilidad Soluble en agua a 50 mg/ml
Contenido y almacenamiento De -30 °C a -10 °C
Formulario Polvo
Cantidad 25 mg
compliance-icons
Nombre del producto
  • Leupeptin hemisulfate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Leupeptin hemisulfate