Learn More
Thermo Scientific Chemicals Leupeptina, 90 %, sintético
Código de producto. 10165453 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 MG
5 miligramos
Código de producto. 10165453
Marca: Thermo Scientific Chemicals 328350250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 103476-89-7 | 0·5 H2O4S
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 103476-89-7
Fórmula molecular 0·5 H2O4S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Leupeptin
Color Blanco
Tipo de producto Leupeptina
Formula Weight (peso de la fórmula) 475,6
Solubilidad Solubilidad en agua: soluble en agua
Formulario Polvo
Cantidad 25 mg
Porcentaje de pureza 90%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Leupeptin
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.