Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA competitivo multiespecies de Leucotrieno B4
Descripción
El ELISA de leucotrieno B4 (LTB4) multiespecie cuantifica el LTB4 en la saliva, la orina, el plasma porcino y el medio de cultivo de tejidos humanos.
Principio del método
Este kit ELISA competitivo LTB4 es un inmunoensayo para la determinación cuantitativa de leucotrieno B4 (LTB4) en fluidos biológicos. El ensayo se basa en la competencia entre el LTB4 en el estándar o muestra y la fosfatasa alcalina conjugada LTB4 (LTB4-AP) por una cantidad limitada de anticuerpo monoclonal LTB4 unido a una placa de 96 pocillos precubierta de IgG anti-conejo. A medida que aumenta la concentración de LTB4 en la muestra, la cantidad de LTB4-AP capturada por el anticuerpo de recubrimiento disminuye. Por consiguiente, hay una relación inversa entre la densidad óptica (OD) y la cantidad de analito en la muestra.
Validación rigurosa
Cada lote fabricado de este kit ELISA es sometido a una prueba de calidad según criterios como la sensibilidad, la especificidad, la precisión y la consistencia entre lotes. Consulte el manual para obtener más información sobre la validación.
Especificaciones
Especificaciones
| Intervalo del ensayo | 11,7-120.000 pg/ml |
| Sensibilidad del ensayo | <5,63 pg/mL |
| Descripción | Kit ELISA competitivo LTB4 |
| Conjugado | AP |
| Formato del kit de inmunoensayo | ELISA colorimétrico (sustrato p-NPP) para placa transparente de 96 pocillos |
| Tipo de producto | Kit de ELISA |
| Tipo de muestra | Orina, Plasma, Saliva, Sobrenadante |
| Especificidad | Sin reacción cruzada significativa con PGE2, PGF2a, 20-OH-LTB4, 20-COOH-LTB4, LTC4, LTD4, LTE4, 5(S)-HETE, 12(S)-HETE, 15(S)-HETE; menos del 1 % de reacción cruzada con 12-epi-LTB4; aprox. 5 % de reacción cruzada con 6-trans-LTB4 y 6-trans-12-epi-LTB4 |
| Suficiente para | Microplaca de 96 pocillos |
| Especies diana | Humano, porcino |
| Mostrar más |