missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Leukadherin-1, MedChemExpress

Código de producto. 16411196
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16411196 200 mg 200 miligramos
16446886 100 mg 100 miligramos
16429307 5 mg 5 miligramos
16416758 10 mg 10 miligramos
16412837 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16411196 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15701

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Leukadherin-1, a specific agonist of the leukocyte surface integrin CD11b/CD18, increases CD11b/CD18-dependent cell adhesion to fibrinogen with an EC50 of 4 μM. Leukadherin-1 enhances leukocyte adhesion to ligands (such as ICAM-1) and vascular endothelium and thus reduces leukocyte transendothelial migration and influx to the injury sites. Leukadherin-1 suppresses innate inflammatory signaling.

Leukadherin-1, a specific agonist of the leukocyte surface integrin CD11b/CD18, increases CD11b/CD18-dependent cell adhesion to fibrinogen with an EC50 of 4 μM. Leukadherin-1 enhances leukocyte adhesion to ligands (such as ICAM-1) and vascular endothelium and thus reduces leukocyte transendothelial migration and influx to the injury sites. Leukadherin-1 suppresses innate inflammatory signaling.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Leukadherin-1
CAS 344897-95-6
Color Naranja
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H15NO4S2
Cantidad 200 mg
Información de solubilidad DMSO : 5 mg/mL (11.86 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)C1=CC=C(C2=CC=C(/C=C(SC(N3CC4=CC=CC=C4)=S)/C3=O)O2)C=C1
Peso molecular (g/mol) 421.49
Formula Weight (peso de la fórmula) 421.49
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.