Learn More
Greiner Bio-One Tubos para centrífuga de polipropileno Lucosep
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10388663
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
12 ml
12 mL
50 ml
Esterilidad:
Estéril
Fabricación aséptica
Forma del fondo:
Cónica
Forma redonda
Tamaño de la unidad:
500 PCS
paquete de 250
paquete de 500
Código de producto. Capacidad (métrico) Esterilidad Forma del fondo unitSize
10388663 12 mL Fabricación aséptica Forma redonda paquete de 500
15985291 12 mL Fabricación aséptica Forma redonda paquete de 500
11882671 12 ml Estéril Forma redonda 500 PCS
10030322 50 ml Fabricación aséptica Cónica paquete de 250
4 options
Código de producto. 10388663
Marca: Greiner Bio-One 163288
Para la separación eficaz de linfocitos y células mononucleares de la sangre periférica y la médula ósea.
  • Enriquecimiento directo de la sangre entera
  • Llenado simplificado a través de una barrera porosa
  • Separación rápida a temperatura ambiente en tan solo 15 minutos
  • Extracción de eritrocitos y granulocitos
  • Sin recontaminación con eritrocitos
  • Service Plan
    No
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 12 mL
Material Polipropileno
Para utilizar con Separación de linfocitos y células mononucleares de la sangre periférica y la médula ósea
Incluye Barrera porosa
Esterilidad Fabricación aséptica
Forma del fondo Forma redonda
Tipo de producto Centrifuge Tube (Pre-filled)