Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sustrato de tetradecapéptido [Leu8] renina, rata
Código de producto. 15437379
Change view
Click to view available options
Cantidad de sustrato:
1 mg
5mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
5 miligramos
Código de producto. Cantidad de sustrato unitSize
15437379 1 mg 1 miligramo
15427379 5mg 5 miligramos
2 options
Código de producto. 15437379
Marca: Thermo Scientific Chemicals J66131.M¬
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Para aplicaciones de biología molecular y celular
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Blanco a blanquecino
Formulario Sólido
Peso molecular 1789,06
Requisitos de almacenamiento De -30° a -10 °C
Cantidad de sustrato 1 mg