Learn More
Leu-AMS R enantiomer, MedChemExpress
Descripción
Leu-AMS R enantiomer is the R enatiomer of Leu-AMS. Leu-AMS is a potent inhibitor of leucyl-tRNA synthetase (LRS) and inhibits the growth of bacteria.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Leu-AMS R enantiomer |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C16H25N7O7S |
| Cantidad | 1 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : 50.5 mg/mL (109.91 mM; Need ultrasonic and warming) |
| SMILES | O[C@@H]1[C@@H](COS(NC([C@H](N)CC(C)C)=O)(=O)=O)O[C@@H](N2C(N=CN=C3N)=C3N=C2)[C@@H]1O |
| Peso molecular (g/mol) | 459.48 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 459.48 |
| Grado | Research |
| Mostrar más |