missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lesinurad, MedChemExpress

Código de producto. 16426408
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16426408 10 mg 10 miligramos
16446696 100 mg 100 miligramos
16418997 5 mg 5 miligramos
16402517 50 mg 50 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16426408

Marca: Medchem Express HY15258

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Lesinurad is a URAT1 and OAT inhibitor, is determined to be a substrate for the kidney transporters OAT1 and OAT3 with Km values of 0.85 and 2 μM, respectively.

Lesinurad is a URAT1 and OAT inhibitor, is determined to be a substrate for the kidney transporters OAT1 and OAT3 with Km values of 0.85 and 2 μM, respectively.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Lesinurad
Forma física Solid
CAS 878672-00-5
Color Blanco
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H14BrN3O2S
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Sinónimo RDEA594
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (247.35 mM; Need ultrasonic)
SMILES BrC1=NN=C(SCC(O)=O)N1C2=C3C(C=CC=C3)=C(C4CC4)C=C2
Peso molecular (g/mol) 404.28
Formula Weight (peso de la fórmula) 404.28
Porcentaje de pureza 95.0%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.