Learn More
MedChemExpress Leptin Protein, Rat
Código de producto. 16469296
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
16469296 100 μg 100 microgramos
1 options
Código de producto. 16469296 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HYP7233
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Leptin Protein, Rat is a hormone secreted by fat cells that helps to regulate energy balance by inhibiting feeding and increase thermogenesis.
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Stored at -20°C. After reconstitution, it is stable at 4°C for 1 week or -20°C for longer. It is recommended to freeze aliquots at -20°C or -80°C for extended storage.
Cantidad 100 μg
Condiciones de envío Room temperature
Peso molecular Approximately 16.3 kDa
Sinónimo rRtLeptin∣ Obesity protein (OB)