missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Leptin/OB Antibody (7E10), DyLight 680, Novus Biologicals™

Código de producto. 18207322
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18207322 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18207322

Marca: Bio-Techne NBP259497FR

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Leptin/OB Monoclonal antibody specifically detects Leptin/OB in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Leptin/OB
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon 70000000000
Conjugado DyLight 680
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen FLJ94114, leptin, leptin (murine obesity homolog), leptin (obesity homolog, mouse), Obese protein, obese, mouse, homolog of, Obesity factor, OBOBS
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human Leptin/OB (22-167aa) purified from E. coli.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Biologically Active Proteins, Cytokine Research, Diabetes Research, Immunology, Lipid and Metabolism
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3952
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.