Learn More
Invitrogen™ LEPRE1 Monoclonal Antibody (OTI1H3)
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15905644
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
15905644 100 μL 100 microlitros
1 options
Código de producto. 15905644
Marca: Invitrogen™ MA526043
Mouse Monoclonal Antibody
LEPRE1 Monoclonal Antibody for Western Blot, IHC (P), Flow
Basement membrane-associated chondroitin sulfate proteoglycan (CSPG). Has prolyl 3-hydroxylase activity catalyzing the post-translational formation of 3-hydroxyproline in -Xaa-Pro- Gly- sequences in collagens, especially types IV and V. May be involved in the secretory pathway of cells. Has growth suppressive activity in fibroblasts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno LEPRE1
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1H3
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica P3H1
N.º de referencia del gen Q32P28
Alias de gen GROS1; Growth suppressor 1; LEPRE1; leprecan; Leprecan-1; leucine- and proline-enriched proteoglycan 1; leucine proline-enriched proteoglycan (leprecan) 1; OI8; P3H1; procollagen-proline 3-dioxygenase; prolyl 3-hydroxylase 1; PSEC0109
Símbolos de los genes P3H1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of LEPRE1 produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 64175
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1