Learn More
Emma Safety Footwear Zapatos de seguridad Leo
Descripción
- S3-Zapatos de seguridad con suela para trabajar en condiciones húmedas.
- Cuero de grano entero
- GripForce™ Easy Twist
- Hydro-Tec™ Sanitized Silver para unos pies más secos y frescos.
- Sanitized
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | EN ISO 20345:2011 |
| Tipo de tapón | Cordones |
| Color | Negro |
| Diseñar | Leo |
| Material de revestimiento | Hydro-Tec™ Sanitized Silver |
| Material | Cuero |
| Tamaño | 35 |
| Material del dedo del pie | Acero |