Learn More
Invitrogen™ LentiArray™ Cas9 Lentivirus
Descripción
El lentivirus con Cas9 LentiArray proporciona un método eficaz para conducir la expresión de nucleasas Cas9 de alto nivel en una amplia variedad de tipos celulares. La construcción de lentivirus con Cas9 LentiArray incluye una versión humana optimizada para codon de Cas9 con dos señales de localización nuclear para facilitar la entrega eficiente en el núcleo.
- El tamaño de 100 μl es suficiente para crear grupos de células que expresan Cas9 estables o para aislar clones que expresan Cas9 estables.
- El lentivirus con Cas9 LentiArray se suministra como lentivirus listo para su uso en una titulación de 1X107 TU/ml.
Recommended Storage
Store at -68 to -85°C
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | 1 x 100 µl. Almacenar a -68 a -85 °C. |
| Tipo de entrega | Lentiviral |
| Tipo de muestra | ARNg |
| Promotor | EF-1a |
| Transfection Technique | Transducción lentiviral |
| Especie | Humano |
| Para utilizar con (aplicación) | Inactivación del gen CRISPR |
| Línea de productos | LentiArray |
| Tipo de producto | Lentivirus con Cas9 |
| Cantidad | 100 μl |
| Mostrar más |