Learn More
Honeywell Safety Products™ XC Replacement Lens, Clear
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Descripción
- Para su uso en cualquier montura Pulsafe XC.
- Uso general y protección contra impactos (45 m/seg) durante trabajo mecánico, incluidos triturado, torneado y molienda.
- Lente de alta cobertura con curva básica 9.
- Cobertura envolvente total para una visión periférica excepcional y protección completa.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Categoría de PPE de la CE: 2, garantía de calidad: ISO 9001/2000, número de certificado de la CE: 1144, número de declaración de la CE: 1144 |
| Revestimiento de lente | Antivaho, Resistentes a impactos, Resistente a los arañazos |
| Tipo de producto | Gafas de seguridad |
| Para utilizar con (equipo) | Cualquier montura Pulsafe XC |
| Para utilizar con (aplicación) | Administración, uso general y protección contra impactos, incluidos triturado, torneado y molienda. |
| N.° por paquete | 10/paq. |
| Lens Material | Policarbonato |