Learn More
Fisherbrand™ Paños de limpieza de lentes de grado 913
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
100 x 80 mm
135 x 95 mm
135 x 95 mm
150 x 100 mm
170 x 135 mm
190 x 135 mm
300 x 200 mm
540 x 380 mm
Cantidad:
100 láminas
25 láminas
50 láminas
500 láminas
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 25
paquete de 50
paquete de 500
Descripción
- Papel muy fino
- Fabricado con fibras 100 % de manila
- No esponjoso
- Peso: 12g/m2
Aplicación
- Limpieza de diversas lentes ópticas
- Limpieza de filamentos de fibra óptica
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Pañuelo de limpieza de lentes |
| Dimensiones (L x An) | 135 x 95 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Limpieza de diversas lentes ópticas (objetivos, binoculares de microscopios, lupas, gafas, etc.), limpieza de filamentos de fibra óptica |
| Material | Manila |
| Cantidad | 25 láminas |