Learn More
LENG1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 16838463 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16838463 150 μL 150 microlitros
16848463 20 μL 20 microlitros
2 options
Código de producto. 16838463
Marca: Proteintech 114061AP150UL
Rabbit Polyclonal Antibody
The function of this protein remains unknown.
Especificaciones
Antígeno LENG1
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.23 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica LENG1
N.º de referencia del gen Q96BZ8, Q9DB98
Alias de gen LENG1
Símbolos de los genes Leng1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno LENG1 Fusion Protein Ag1924
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 150 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 292535, 69757, 79165
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG