Learn More
Tinción de Leishman, pura, en 100 % de metanol, Fisher Chemical
Código de producto. 10655112 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 ml
Tamaño de la unidad:
100 ML
10655112 100 ml 100 ML
1 options
Código de producto. 10655112
Marca: Fisher Chemical L/1815L/PB05