Learn More
Legumain/Asparaginyl Endopeptidase Mouse anti-Human, Clone: 312114, R&D Systems™
GREENER_CHOICE
Mouse Monoclonal Antibody has been used in 1 publication
Marca:  R&D Systems MAB2199-SP
Encompass
Código de producto. 15715014
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
Legumain/Asparaginyl Endopeptidase Monoclonal specifically detects Legumain/Asparaginyl Endopeptidase in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunoprecipitation.
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Promociones
Promociones